Merck
ENA947389521
Enamine
(2E)-3-(4-methanesulfonamidophenyl)prop-2-enoic acid
Größe auswählen
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-631683-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-631683-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
247-249
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c1-16(14,15)11-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-7,11H,1H3,(H,12,13)/b7-4+
InChIKey
LRRWVFGCWMMXGR-QPJJXVBHSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-631683
Melting Point
247-249
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-631683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)