Wichtige Dokumente
ENA947385481
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-04639-100MG
217,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-04639-100MG
217,90 €
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-4-6(2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
HPHVAPYQLXDAKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04639
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)