Merck
ENA946840007
Enamine
2-(3-methylpyrazin-2-yl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
558,10 €
250 MG
718,00 €
500 MG
1.026,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-379022-100MG
558,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
558,10 €
250 MG
718,00 €
500 MG
1.026,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-379022-100MG
558,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methyl-2-pyrazinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-6-7(2-3-8)10-5-4-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChIKey
DREORYDCTFSZDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)