Wichtige Dokumente
ENA946832026
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-323021-100MG
275,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-323021-100MG
275,10 €
mp (Schmelzpunkt)
128-129
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H26N2O2/c1-12-11-14(18)5-6-15(12)13-7-9-19(10-8-13)16(20)21-17(2,3)4/h5-6,11,13H,7-10,18H2,1-4H3
InChIKey
OLCJRLSBFJRSMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)