Merck
ENA769517708
Enamine
methyl[(pyrimidin-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
284,20 €
250 MG
386,90 €
500 MG
583,20 €
1 G
735,30 €
2.5 G
1.545,20 €
5 G
2.405,80 €
10 G
3.573,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-374292-100MG
284,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
284,20 €
250 MG
386,90 €
500 MG
583,20 €
1 G
735,30 €
2.5 G
1.545,20 €
5 G
2.405,80 €
10 G
3.573,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-374292-100MG
284,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl(4-pyrimidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-7-4-6-2-3-8-5-9-6;;/h2-3,5,7H,4H2,1H3;2*1H
InChIKey
FXWOAOXEKIEANY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374292
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374292
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)