Wichtige Dokumente
ENA769507679
Enamine
(1-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-365890-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-365890-100MG
461,00 €
Iupac Name
(1-methylimidazolidin-2-ylidene)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3.2ClH/c1-8-3-2-7-5(8)4-6;;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;2*1H
InChIKey
HLEBDLFFVVWDLL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365890
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)