Merck
ENA769495093
Enamine
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-358905-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-358905-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2S2/c9-15(12,13)8-10-7(11-14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
GWOHRNQUKHXKMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)