Wichtige Dokumente
ENA638587219
Enamine
(piperidin-2-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-318317-50MG
354,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-318317-50MG
354,40 €
Iupac Name
piperidin-2-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c7-11(9,10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h6,8H,1-5H2,(H2,7,9,10);1H
InChIKey
ZBVQCJLBBSLTNG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)