Merck
ENA638586865
Enamine
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Größe auswählen
100 MG
325,40 €
250 MG
385,20 €
500 MG
569,80 €
1 G
697,20 €
2.5 G
1.187,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-317244-100MG
325,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
325,40 €
250 MG
385,20 €
500 MG
569,80 €
1 G
697,20 €
2.5 G
1.187,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317244-100MG
325,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
KGFABAKXVUBUED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)