Wichtige Dokumente
ENA638586191
Enamine
6-methylpyridazine-3-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-170214-50MG
497,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-170214-50MG
497,00 €
mp (Schmelzpunkt)
87-88
Iupac Name
6-methylpyridazine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c1-4-2-3-5(8-7-4)11(6,9)10/h2-3H,1H3
InChIKey
DIEFYOBNNNSHCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170214
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)