Wichtige Dokumente
ENA580354564
Enamine
2-(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-322994-100MG
89,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-322994-100MG
89,20 €
Iupac Name
(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-9-5-3-4-8(6-12)11(9)16-7-10(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YPPIUPDVZUCYEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322994
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)