Wichtige Dokumente
ENA580354270
Enamine
6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-321570-100MG
120,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-321570-100MG
120,40 €
Iupac Name
6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13ClN2.ClH/c13-7-4-5-11-9(6-7)8-2-1-3-10(14)12(8)15-11;/h4-6,10,15H,1-3,14H2;1H
InChIKey
ACBAPGSNTWTVGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321570
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)