Merck
ENA580354047
Enamine
1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}piperazin-2-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-321958-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-321958-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O.ClH/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)8-17-6-5-16-7-11(17)18;/h1-4,16H,5-8H2;1H
InChIKey
OPZMBLZJKOQDTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)