Merck
ENA580349582
Enamine
ethyl 2-cyclopropanecarbonyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-317908-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317908-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(cyclopropanecarbonyl)-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-2-17-13(16)10(12(15)9-5-6-9)7-11(14)8-3-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
GAPWDXROWIXFRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)