Merck
ENA580349024
Enamine
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-170084-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-170084-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
NIDNACDTBZSKKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)