Merck
ENA580348396
Enamine
dimethyl[(pyridin-3-yl)imino]-lambda6-sulfanone
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-222390-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-222390-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
S-methyl-N-(pyridin-3-yl)methanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-11(2,10)9-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,1H2,2H3,(H,9,10)
InChIKey
LDWGTZBTHOLBDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222390
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222390
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)