Merck
ENA580348211
Enamine
3-(2-chloropyridin-3-yl)propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-chloropyridin-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c9-8-7(4-2-6-11)3-1-5-10-8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChIKey
JCOOCSQBENUWFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311297
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)