Wichtige Dokumente
ENA514507074
Enamine
3-fluoro-4-methoxypyridine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-256400-100MG
298,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-256400-100MG
298,50 €
mp (Schmelzpunkt)
182-185
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-4-2-3-9-6(5(4)8)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
YNAUYYVOWXZNPQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)