Merck
ENA514506963
Enamine
8-methyl-6-oxa-9-azaspiro[4.5]decane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
8-methyl-6-oxa-9-azaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8-6-11-9(7-10-8)4-2-3-5-9/h8,10H,2-7H2,1H3
InChIKey
WXJWYVXLSWTVJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305121
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)