Merck
ENA514234021
Enamine
tert-butyl (2S)-1-(chlorosulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-267780-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-267780-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (chlorosulfonyl)-L-prolinate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4S/c1-9(2,3)15-8(12)7-5-4-6-11(7)16(10,13)14/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChIKey
MSXBIUKPGHGNLQ-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)