Merck
ENA508626341
Enamine
5-nitroisoquinolin-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
225-228
Iupac Name
5-nitroisoquinolin-1-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-7-2-1-3-8(12(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H2,10,11)
InChIKey
SRYUOKQAZJCHNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Melting Point
225-228
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)