Merck
ENA508624888
Enamine
2-(1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
212,70 €
250 MG
284,20 €
500 MG
422,00 €
1 G
528,60 €
2.5 G
969,30 €
5 G
1.705,10 €
10 G
3.175,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-116087-100MG
212,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
212,70 €
250 MG
284,20 €
500 MG
422,00 €
1 G
528,60 €
2.5 G
969,30 €
5 G
1.705,10 €
10 G
3.175,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-116087-100MG
212,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
90-91
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-6(9)3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3H2,(H,8,9)
InChIKey
LAZKLUQBPMKCFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
Melting Point
90-91
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)