Merck
ENA497682963
Enamine
3-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-49269-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-49269-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
78-79
Iupac Name
3-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(9)5-11/h1-5H
InChIKey
LCUJMIJZIBBAAX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49269
Melting Point
78-79
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49269
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)