Merck
ENA497678390
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
182,80 €
250 MG
241,30 €
500 MG
355,70 €
1 G
442,80 €
2.5 G
823,70 €
5 G
1.195,50 €
10 G
1.753,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-250159-100MG
182,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
182,80 €
250 MG
241,30 €
500 MG
355,70 €
1 G
442,80 €
2.5 G
823,70 €
5 G
1.195,50 €
10 G
1.753,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-250159-100MG
182,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-11(2,3)16-10(15)12(9(13)14)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
DCHBQVRKVKOSMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250159
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250159
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)