Merck
ENA497374889
Enamine
5-ethyl-6-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Größe auswählen
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-253290-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-253290-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-2-9-8-11(15)13-14-12(9)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,15)
InChIKey
GQBIHHHKZBNQBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)