Merck
ENA490048081
Enamine
8-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-250312-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-250312-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-6-2-4-8-5-3-7-11-10(8)9;/h2,4,6,11H,3,5,7H2,1H3;1H
InChIKey
XGTWRJNFCPZSPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)