Wichtige Dokumente
ENA490047511
Enamine
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Vendor SKU: EN300-248534-50MG
384,30 €
Verfügbarkeit
Größe auswählen
About This Item
Vendor SKU: EN300-248534-50MG
384,30 €
Verfügbarkeit
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10;/h4-7,10,12H,1-3,8,14H2;1H
InChIKey
DJMXMCIRJLLMJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248534