Wichtige Dokumente
ENA490047280
Enamine
1-(1-methylcyclopropyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-247807-50MG
399,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-247807-50MG
399,90 €
Iupac Name
1'-methyl-[1,1'-bi(cyclopropan)]-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-6(2-3-6)7(8)4-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChIKey
LSNXRWTXZZTCII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247807
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)