Merck
ENA465564303
Enamine
1-(6-fluoropyridin-2-yl)piperazine
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-246289-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-246289-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-fluoro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12FN3/c10-8-2-1-3-9(12-8)13-6-4-11-5-7-13/h1-3,11H,4-7H2
InChIKey
VOARECGTDYSHHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246289
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246289
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)