Wichtige Dokumente
ENA465561903
Enamine
(4-aminobutyl)trimethylazanium hydrochloride chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-220867-50MG
394,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-220867-50MG
394,70 €
Iupac Name
4-amino-N,N,N-trimethylbutan-1-aminium chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H19N2.2ClH/c1-9(2,3)7-5-4-6-8;;/h4-8H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
BETPZPLDFLLYPG-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)