Merck
ENA458427828
Enamine
3-[(2-chloro-5-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
Vendor SKU: EN300-228616-100MG
134,70 €
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.72
MDL-Nummer:
Vendor SKU: EN300-228616-100MG
134,70 €
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(2-chloro-5-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13ClO3/c1-10-5-6-13(16)14(7-10)19-9-11-3-2-4-12(8-11)15(17)18/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
LAQPZPHLTISQHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228616
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228616