Wichtige Dokumente
ENA458425664
Enamine
6-bromo-3-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-225683-100MG
393,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-225683-100MG
393,40 €
Iupac Name
6-bromo-3-(tert-butyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2.BrH/c1-11(2,3)9-6-13-10-5-4-8(12)7-14(9)10;/h4-7H,1-3H3;1H
InChIKey
RZEAYGKJINAMKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)