Merck
ENA458424970
Enamine
3,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-214962-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-214962-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
HQZRFFDOIJVEFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)