Wichtige Dokumente
ENA457508101
Enamine
(2-fluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-209491-100MG
340,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-209491-100MG
340,10 €
Iupac Name
2-fluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H8FNOS/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H2,(H2,9,10)
InChIKey
IJOWTMTZBXWYMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209491
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)