Wichtige Dokumente
ENA455586026
Enamine
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-202798-50MG
371,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-202798-50MG
371,30 €
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c7-2-1-5-3-6-4-8-5/h3-4,7H,1-2H2
InChIKey
MWSQHVUUIHWHBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)