Merck
ENA448969876
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4,7,16H
InChIKey
HGNBZXDFLLAPLI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90721
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90721
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)