Merck
ENA448969134
Enamine
1-(4-chlorophenyl)imidazolidin-2-one
Größe auswählen
100 MG
175,00 €
250 MG
230,90 €
500 MG
337,50 €
1 G
420,70 €
2.5 G
834,10 €
5 G
1.605,00 €
10 G
3.088,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-213840-100MG
175,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
175,00 €
250 MG
230,90 €
500 MG
337,50 €
1 G
420,70 €
2.5 G
834,10 €
5 G
1.605,00 €
10 G
3.088,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-213840-100MG
175,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
178-179
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChIKey
IZAHIGCYGOLFQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Melting Point
178-179
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)