Merck
ENA448968907
Enamine
3-amino-5-methyloxolan-2-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-213294-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-213294-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
198-201
Iupac Name
3-amino-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-3-2-4(6)5(7)8-3;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChIKey
BZGVHMJLTHMMKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294
Melting Point
198-201
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)