Wichtige Dokumente
ENA448968678
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-194736-100MG
380,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-194736-100MG
380,40 €
mp (Schmelzpunkt)
131-136
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-6-4-8(2-1-3-8)5-7(11)9-6/h1-5H2,(H,9,10,11)
InChIKey
IJCMKTBWSPSWHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)