Merck
ENA444725210
Enamine
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-204040-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-204040-100MG
223,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S.ClH/c1-9(11)7-8-12-15(13,14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8,11H2,1H3;1H
InChIKey
QWRMILGLYLKTRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)