Wichtige Dokumente
ENA432540299
Enamine
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-198976-100MG
327,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-198976-100MG
327,10 €
Iupac Name
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-14(10-6-3-7-11-14)13(16)15-12-8-4-2-5-9-12/h2,4-5,8-9H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
CLHDQNLIRYMWMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)