Merck
ENA432539828
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-194861-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-194861-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
113-115
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-11(12)14-7-6-13-10/h2-7H,1H3,(H2,12,14)
InChIKey
YAXSYIQGNIJEKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Melting Point
113-115
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)