Merck
ENA432539740
Enamine
2-(2-phenoxypropanamido)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[(2-phenoxypropanoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(15)12-7-10(13)14)16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
HQTYAFXQEWULMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752