Wichtige Dokumente
ENA432538817
Enamine
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-194760-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-194760-100MG
461,00 €
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-3-14-9(12)10(8-13-2)4-6-11-7-5-10;/h11H,3-8H2,1-2H3;1H
InChIKey
IWEANEGLBJUESV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)