Wichtige Dokumente
ENA432538641
Enamine
(6-tert-butylpyridin-3-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-194149-100MG
468,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-194149-100MG
468,80 €
Iupac Name
(6-(tert-butyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)9-5-4-8(7-12)6-11-9/h4-6,12H,7H2,1-3H3
InChIKey
RPUJAWBFTVIVNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)