Wichtige Dokumente
ENA432538510
Enamine
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-193432-50MG
371,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-193432-50MG
371,30 €
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
BVOVUSTVSOEJLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)