Wichtige Dokumente
ENA429359187
Enamine
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-187238-100MG
223,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-187238-100MG
223,10 €
mp (Schmelzpunkt)
123-124
Iupac Name
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9IO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
HGBIIUZKYRIIOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)