Merck
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
InChIKey
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)