Merck
ENA428683471
Enamine
2-hydroxybutanimidamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-185436-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-185436-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1-diaminobutan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(7)4(5)6;/h4H,2,5-6H2,1H3;1H
InChIKey
KQQSIIOYLIEKOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)