Wichtige Dokumente
ENA428074462
Enamine
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-182165-100MG
126,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-182165-100MG
126,90 €
mp (Schmelzpunkt)
27-30
Iupac Name
tert-butyl 3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)15-9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-15/h4-7H,8-10H2,1-3H3
InChIKey
HTDOHIVUPFBSNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)